Saltar a
75641
Poly(2′-deoxyguanyl-2′-deoxycytidylic acid) sodium salt
ampule of >10 A260
Sinónimos:
Poly(dG-dC) sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 U
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.740,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.52
MDL number:
Form:
liquid
US$ 1.740,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
ampule of >10 A260
solubility
H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]3[C@H](O[C@H](C3)[n]4c5nc(nc(c5nc4)O)N)CO[P](=O)(O)O)(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C19H26N8O13P2/c20-12-1-2-26(19(30)23-12)13-3-8(28)10(38-13)5-37-42(34,35)40-9-4-14(39-11(9)6-36-41(31,32)33)27-7-22-15-16(27)24-18(21)25-17(15)29/h1-2,7-11,13-14,28H,3-6H2,(H,34,35)(H2,20,23,30)(H2,31,32,33)(H3,21,24,25,29)/t8-,9-,10+,11+,13+,14+/m0/s1
InChI key
IBZPKQZTZXRCKY-WKSZEZMPSA-N
Application
Poly (2′-deoxyguanyl-2′-deoxycytidylic acid) sodium salt was used as standard in gel electrophoresis to analyze the products of Klenow exo fragment of polymerase I.[1]
Biochem/physiol Actions
Poly (2′-deoxyguanyl-2′-deoxycytidylic acid) is a protonated polynucleotide structure frequently used to study the conformational changes of DNA molecules.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P4929P938981349
form
liquid
form
powder
form
powder or solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 mL/vial, clear, colorless
packaging
ampule of >10 A260
packaging
-
packaging
-
packaging
ampule of ≥10 units A260
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)