P9389
Poly(deoxyguanylic-deoxycytidylic) acid sodium salt
double stranded, alternating copolymer
Sinónimos:
Poly(dG-dC) • Poly(dG-dC)
About This Item
Productos recomendados
General description
Application
Other Notes
Unit Definition
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)