Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 229,00 | |
| 10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 368,00 | |
| 50 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.220,00 |
Acerca de este artículo
US$ 229,00
assay
≥85% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
quality
for the determination of Al, Be, Zn, Ga, In, Sc
technique(s)
titration: suitable
impurities
1-2 mol/mol water
mp
299-300 °C
solubility
methanol: 0.5 g/10 mL, brown
εmax
≥300 at 360-375 nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
InChI key
MYUBTSPIIFYCIU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥85% (HPLC) | assay - | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility methanol: 0.5 g/10 mL, brown | solubility methanol: 50 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morin hydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69870-50G | 04061832794372 |
| 69870-5G | 04061832794396 |
| 69870-10G | 04061833472088 |