Saltar a
62028
6′-Amino-D-luciferin
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.670,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
279.34
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
12930905
US$ 1.670,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
750786L9504L6152
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
596.5 °F
flash_point_c
313.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
62028-10MG04061832532752