Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Application
Streptavidin particles, magnetic may be used to bind biotin-conjugated molecules such as antibodies or DNA primers for use in gel agglutination assays.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of particles which bind 1 ug (+)-biotin
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 5 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| specific activity ≥2 U/mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 59758-10ML-F | 04061838210715 |