11093266910
Roche
Streptavidin-AP-conjugate for nucleic acid detection
Sinónimos:
streptavidin
Seleccione un Tamaño
US$ 294,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 294,00
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 200 μL (150U)
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Prepare by diluting the conjugate solution 1:5,000 with 100 mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)