Saltar a
53134
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Sinónimos:
Streptavidin Gold conjugate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 472,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 472,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Level
particle size
20 nm
absorption
≤3.0 at 520 nm
storage temp.
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
07211RSTREP-ROS1638
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
buffered aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
particle size
20 nm
particle size
40 nm
particle size
-
particle size
-
absorption
≤3.0 at 520 nm
absorption
-
absorption
-
absorption
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
53134-1ML04061832558684
Questions
  1. What conjugation method is used to make this product?
    1 answer
    1. The conjugation method is considered proprietary and cannot be disclosed.