Saltar al contenido
07211
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
40 nm particle size
Sinónimos:
Streptavidin Gold conjugate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
particle size
40 nm
storage temp.
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Streptavidin gold can be used to study biochemicals and reagents, fluorescent conjugates, fluorescent probes, labels, particles and stains, and streptavidin and avidin conjugates. Streptavidin gold has been used in a study to develop a simple, rapid, and sensitive method for visual detection of sequence-specific DNA. Streptavidin gold has also been used in a study to report the first instance of a novel application of mid-infrared chemical imaging (IRCI) for the fluorophore-free detection and identification of mycoplasma species.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)