Saltar a
46970
Fluorescein sodium salt
p.a.
Sinónimos:
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 124,00
500 g
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 443,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H10Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
376.27
EC Number:
208-253-0
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3833041
Colour Index Number:
45350
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
p.a.
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is a xanthene dye having a polycrystalline structure with a monoclinic system. Fluorescein is a synthetic organic compound available as a dark orange/red powder soluble in water and alcohol.
Application
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is used to conduct in-vivo skin studies.[1]
Xanthene fluorophores, like Fluorescein Sodium Salt (FSS), are versatile compounds used across diverse fields of chemistry and life sciences.[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
46960F63771.03992
grade
p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.), λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)