Saltar a
1.03992
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
extra pure
Sinónimos:
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H10Na2O5
Número CAS:
Peso molecular:
376.27
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
500 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Fluorescein sodium is used as fluorescent tracer.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.03887F637746960
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
bulk density
600 kg/m3
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
-
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup