Saltar a
40530
Poly(ethylene glycol) octyl ether
Sinónimos:
C8En (n = 2 to 9), Polyethylene glycol, n-Octylpolyoxyethylene, Octyl-POE, Polyethylene glycol monooctyl ether, Rosenbusch-Tenside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 348,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH2(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.452
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
ZQCIMPBZCZUDJM-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
71578P4654732621
form
liquid
form
paste, viscous liquid (clear)
form
-
form
chunks, powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.452
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jesper E Mogensen et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 14(11), 2814-2827 (2005-10-04)
The adhesin involved in diffuse adherence (AIDA) is an autotransporter protein that confers the diffuse adherence phenotype to certain diarrheagenic Escherichia coli strains. It consists of a 49 amino acid signal peptide, a 797 amino acid passenger domain, and a
Stéphane Abel et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1863(2), 183504-183504 (2020-11-07)
Successful crystallization of membrane proteins in detergent micelles depends on key factors such as conformational stability of the protein in micellar assemblies, the protein-detergent complex (PDC) monodispersity and favorable protein crystal contacts by suitable shielding of the protein hydrophobic surface
C Ostermeier et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(20), 10547-10553 (1997-10-06)
The aa3 type cytochrome c oxidase consisting of the core subunits I and II only was isolated from the soil bacterium Paracoccus denitrificans and crystallized as complex with a monoclonal antibody Fv fragment. Crystals could be grown in the presence
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
40530-5G04061831987256