P4654
Pentaethylene glycol monooctyl ether
Sinónimos:
C8E5, Octyl pentaethylene glycol ether, Octylpentaglycol
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Ensayo
≥98.0% (GC)
mol peso
350.49 g/mol
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O6/c1-2-3-4-5-6-7-9-20-11-13-22-15-17-24-18-16-23-14-12-21-10-8-19/h19H,2-18H2,1H3
Clave InChI
MJELOWOAIAAUJT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)