Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 86,80 |
1000 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 188,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
US$ 86,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
description
Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use
form
liquid
availability
not available in Japan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Legal Information
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form dry powder | form dry powder |
| components L-glutamine: no | components L-glutamine: no | components - | components - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?