Merck
24533C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-II Serum-Free Media
Animal-component free, Chemically defined, dry powder, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
descripción
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Formulario
dry powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
2-8°C
Cantidad
Formulated to contain 12.4 grams of powder per liter of medium.
Información legal
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)