Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 102,00 | |
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 272,00 |
Acerca de este artículo
US$ 102,00
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D +21.0±2.0°
impurities
≤0.1% sulfated ash
mp
185-204 °C
solubility
water: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form - |
| solubility water: insoluble | solubility H2O: insoluble | solubility H2O: insoluble | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metotrexato hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver,Bone marrow
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8211890100 | 04022536475646 |
| 8211891000 | 04022536475653 |
| T81108-2KG | 04061837378898 |
| T81108-25G | 04061832886442 |
| T81108-500G | 04061837378904 |
| 8211899025 | 04027269017323 |
| 06563-5MG | 04061838646392 |
| 06563-25MG | 04061838646385 |
| 06563-100MG | 04061838646378 |