Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 83,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 105,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 234,00 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.100,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.910,00 |
Acerca de este artículo
US$ 83,00
Nombre del producto
Metotrexato hydrate, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204 °C
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) | Gene Information human ... DHFR(1719) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metotrexato hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?