Saltar a
RDD034
Urea
free-flowing, Redi-Dri, Bioreagent, ≥98%
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 64,50
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 194,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
US$ 64,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
quality
Bioreagent
dilution
(for analytical testing)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Features and Benefits
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
332471.04166U1250
Urea granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.04166
Urea
assay
≥98%
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
assay
-
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
ReagentPlus®
foreign activity
DNAse, none detected, Exonuclease, none detected, Protease, none detected, Endonuclease, none detected, RNAse, none detected, NICKase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
RDD034-500G04061841124238
RDD034-1KG04061841124221