Merck
51456
Sigma-Aldrich
Urea
BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 324,00
2.5 KG
US$ 761,00
US$ 324,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 324,00
2.5 KG
US$ 761,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 324,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
99% (T)
Formulario
powder or crystals
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.1% biuret
<0.005% formaldehyde (HCHO)
residuo de ign.
≤0.01% (as SO4)
pérdida
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
8.0-10.0 (20 °C, 8 M in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
NC(N)=O
λ
8 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Otras notas
Denaturing reagent[1]; Commonly used in conjunction with polyacrylamide gel electrophoresis for the fractionation of single-stranded nucleic acids with chains of up to 200 nucleotides[2][3][4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
R. Poulson et al.
The Ribonucleic Acids, 333-333 (1977)
Fractionation of low molecular weight DNA or RNA in polyacrylamide gels containing 98% formamide or 7 M urea.
T Maniatis et al.
Methods in enzymology, 65(1), 299-305 (1980-01-01)
A Paulus et al.
Electrophoresis, 14(1-2), 27-35 (1993-01-01)
DNA digest analysis with polymer-filled capillaries in capillary electrophoresis is described. The samples analyzed consisted of commercially available standards including a 100 base pair ladder with repeating units up to 2000 base pairs. Three DNA digests covered the most common
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)
Florin Sasarman et al.
Human molecular genetics, 24(10), 2841-2847 (2015-02-06)
Addition of the trinucleotide cytosine/cytosine/adenine (CCA) to the 3' end of transfer RNAs (tRNAs) is essential for translation and is catalyzed by the enzyme TRNT1 (tRNA nucleotidyl transferase), which functions in both the cytoplasm and mitochondria. Exome sequencing revealed TRNT1
Protocolos
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf