Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 575,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9ClFeO
Número CAS:
Peso molecular:
248.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 575,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
derivatization grade (HPLC)
Quality Level
assay
≥96.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form crystals | form liquid | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade derivatization grade (HPLC) | grade - | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| assay ≥96.0% (AT) | assay 96% | assay ≥97% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Determination of trace amounts of alcohols and phenols in complex mixtures as ferrocenecarboxylic acid esters with gas chromatography-atomic emission detection.
Rolfes, J. and Andersson, J.T.
Analytical Communications, 33, 429-432 (1996)
Wenhao Qian et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-03-03)
A facile strategy to prepare GO-based nanocomposites with both gold nanoparticles (AuNPs) and ferrocene (Fc) moieties was developed. The surface of GO was modified with PFcMAss homopolymer by surface-initiated atom transfer radical polymerization of a new methacrylate monomer of 2-((2-(methacryloyloxy)ethyl)disulfanyl)ethyl
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 91032-1G | 04061826643839 |
![(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/168/768/54a48841-6fe6-437a-81af-8c2e54117ef3/640/54a48841-6fe6-437a-81af-8c2e54117ef3.png)