Merck
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Sinónimos:
1-Piperidinesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 194,00
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 194,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10ClNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
183.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494
densidad
1.308 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Clave InChI
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)