Saltar a
52411
Heptafluorobutyric acid
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Edman Reagent No. 3, HFBA, Perfluorobutyric acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 128,00
25 mL
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 434,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CF3CF2CF2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-786-3
Beilstein/REAXYS Number:
1426882
MDL number:
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
description
anionic
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤3 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptafluorobutyric acid (HFBA) may be used to cleave glycylserine bonds, in an experimental protocol done in order to sequence glycine-rich protein from lizard claw.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7724949540H1006
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptafluorobutyric acid
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
CorrosionExclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
52411-25ML-F04061838261014
52411-INTR-F04061826678886
52411-5ML-F04061832549538
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf