Documentos
62414
Supelco
Concentrado de bicarbonato de sodio/carbonato de sodio
Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5
Sinónimos:
Concentrado de disolución tampón
About This Item
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
Quality Level
concentration
20 mM NaHCO3 in H2O
64 mM Na2CO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
General description
El “concentrado de bicarbonato” es una disolución 1 molar de bicarbonato de sodio (la temperatura de saturación de la disolución 1 molar es de 15°C). Es muy ventajoso, ya que depende de la temperatura y su dilución posterior con agua puede controlarse adecuadamente.
Este eluyente concentrado se prueba para la aplicación. La información sobre el contenido exacto y la fecha de caducidad se describe en el certificado.
Application
Metrohm IC nota de aplicación AN-S-331 : Separation of seven standard anions with the Metrosep A Supp 5 microbore anion column.
Metrohm IC nota de aplicación AN-S-313 :Dual detection of nitrite traces in the presence of excess chloride concentrations with the aid of the 940 Professional IC Vario (conductivity, UV/VIS).
Metrohm IC Nota de aplicación AN-S-309 :Anions in 70% hydrogen peroxide applying Inline Matrix Elimination.
Metrohm IC Nota de aplicación AN-S-308 : Azide in air from pharmaceutical production.
Metrohm IC Nota de aplicación AN-S-304 :Variable Inline Preconcentration including Matrix Elimination for trace anion analysis (MiPCT-ME)
Metrohm IC Nota de aplicación AN-S-290 :Chlorine, bromine, and sulfur in low-density polyethylene (ERM-EC680k) applying Combustion Ion Chromatographhy (CIC).
Linkage
Visite el portal IC para más información
Preparation Note
Preparado con carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y agua de gran pureza (18,2 MΩ, filtrado por 0,2 μm)
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Cardiovascular Disorders in Hemodialysis.
Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Nathan W. Levin.
Science, 20-22 (2005)