Saltar a
09986
Colodión solution
4-8% in ethanol/diethyl ether
Sinónimos:
Nitrato de celulosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
concentration
4-8% in ethanol/diethyl ether
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Application
Collodion solution is used:
  • In the nitrocellulose treatment of working electrode in the tissue implanted biological oxygen sensor to prevent electrode poisoning.
  • As a stabilizer in synthesizing silver nanoparticles (AgNPs) to prepare silver-based conductive printing ink.
  • As a binder in the preparation of titanium powder by metallothermic reduction method.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
098171.026441.02753
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
concentration
4-8% in ethanol/diethyl ether
concentration
2% in amyl acetate
concentration
4%
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colodión solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-61.6 °F - closed cup
flash_point_c
-52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Real-time monitoring of brain tissue oxygen using a miniaturized biotelemetric device implanted in freely moving rats.
Bazzu G, et al.
Analytical Chemistry, 81(6), 2235-2241 (2009)
Nitrocellulose-stabilized silver nanoparticles as low conversion temperature precursors useful for inkjet printed electronics.
Nguyen BT, et al.
Journal of Materials Chemistry, 17(17), 1725-1730 (2007)
Titanium powder production by preform reduction process (PRP).
Okabe TH, et al.
J. Alloy Compounds, 364(1-2), 156-163 (2004)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
260290-100G04061826097212
09986-500ML04061836807894
09986-2.5L04061838658609