Documentos clave
1.02753
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Copper(II) nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
241.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
221-838-5
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (iodometric)
Formulario
solid
potencia
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubilidad
2670 g/L
densidad
2.05 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1050 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clave InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable