Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23201100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
pellets, rod
pellet diam.
1/16 in.
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
1/16 Pellets
Application
- Study on the Adsorption of Trace Water in N-Methyl-pyrrolidone Solvents by A-Type Molecular Sieves: This research explores the use of type 3A molecular sieves for the adsorption of trace water in N-Methyl-pyrrolidone solvents, demonstrating their effectiveness in solvent dehydration processes (Zhang J et al., 2024).
Analysis Note
Color: Tan
Diameter: 1/16 inchinch
Form: Pellets/rods
Identification (potassium): To pass test
Diameter: 1/16 inchinch
Form: Pellets/rods
Identification (potassium): To pass test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form pellets, rod | form beads | form beads | form beads |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color tan | color tan | color tan | color tan |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| pellet diam. 1/16 in. | pellet diam. - | pellet diam. - | pellet diam. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MX1583A-1 | 04061839430563 |