Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23201100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
beads
bead size
4-8 mesh
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
4-8 Mesh Beads
Application
4-8 Mesh Beads
for Drying
Analysis Note
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form beads | form beads | form beads | form pellets, rod |
| bead size 4-8 mesh | bead size 8-12 mesh | bead size 8-12 mesh | bead size - |
| color tan | color tan | color tan | color tan |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c