Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Gel Bis-Tris al 8 % mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 12 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well wells
12 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
- Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
- Cargue hasta 60 μl de muestra/pocillo
- Tiempo de procesamiento típico 26 min (MES, 180V) o 31 min (MOPS, 200V)
- Invierta la junta cuando la utiliza con sistemas Mini-PROTEAN Bio-Rad
- Utilice el adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System |
| gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm |
| cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm |
| well maximum volume 60 μL | well maximum volume 80 μL | well maximum volume 40 μL | well maximum volume 60 μL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel Bis-Tris al 8 % mPAGE®
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MP8W12 | 04054839762048 |