MP8W10
mPAGE® 8% Bis-Tris Precast Gels
8% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Sinónimos:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Productos recomendados
product name
Gel Bis-Tris al 8 % mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well wells
10 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
- Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
- Cargue hasta 60 μl de muestra/pocillo
- Tiempo de procesamiento típico 26 min (MES, 180V) o 31 min (MOPS, 200V)
- Invierta la junta cuando la utiliza con sistemas Mini-PROTEAN Bio-Rad
- Utilice el adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.