Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
mGalC, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG3
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Neurociencia
se utilizaron 0.5-10 μg/ml de un lote anterior en cortes congelados fijados con formol de un lote anterior. No se puede utilizar en cortes de tejido incluidos en parafina, ya que el antígeno se desnaturaliza durante la inclusión y la eliminación de la parafina.
Inmunocitoquímica:
se utilizaron 0.5-10 μg/ml de un lote anterior en células cultivadas fijadas con paraformaldehído, ácido acético o etanol al 4 %.
ELISA:
se utilizó un lote anterior en galactocerebrósidos purificados.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Marcadores neuronales y de la glía
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Corteza neonatal
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat | species reactivity rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse | species reactivity mouse, rat, bovine | species reactivity hamster, canine, human, feline, pig, mouse, rat |
| clone mGalC, monoclonal | clone 11-5B, monoclonal | clone 6G6-1C9, monoclonal | clone RCK105, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1