Documentos clave
MAB1596
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6G6-1C9
Sinónimos:
PSD-95
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteína de densidad postsináptica 95, clon 6G6-1C9, clone 6G6-1C9, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6G6-1C9, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, bovine
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Dlg4(100137840)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Descripción general
PSD-95 es parte de un complejo multiproteico restringido a la membrana postsináptica. Se cree que inicia la agrupación del receptor de NMDA en la membrana postsináptica. Su expresión restringida lo convierte en un excelente marcador de las regiones de membrana postsináptica en las neuronas.
Especificidad
No se ha probado en otras especies.
Reacciona con una proteína de ~100 kDa, que corresponde al peso molecular aparente de PSD-95, en inmunotransferencias SDS-PAGE de muestras de rata, ratón y bovinas. También se detecta una banda de peso molecular ligeramente superior. En los extractos de tejido cerebral de rata y ratón también está presente una banda de ~75 kDa.
Inmunógeno
PSD-95 recombinante de rata.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-proteína de densidad postsináptica 95, clon 6G6-1C9, detecta el nivel de proteína de densidad postsináptica 95 y ha sido publicado y validado para su uso en IC, IH y WB.
Inmunocitoquímica:
Imagen representativa de un lote anterior.
Análisis fluorescente confocal de PC12 utilizando el AcM1596 de ratón MAB (RED). Los filamentos de actina se han marcado con alexa flúor 488-faloidina (Verde). El núcleo se tiñe con DAPI (azul). Tinción de membrana positiva.
Inmunocitoquímica:
12,5 µg/ml
Inmunoelectrotransferencia:
1-5 μg/ml (ECL) en lisado cerebral de rata (20 μg).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Sinapsis y biología sináptica
Calidad
Evaluada habitualmente en inmunocitoquímica.
Descripción de destino
~100 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: 04-1066
Forma física
En la ficha técnica encontrará el método de purificación.
Inmunoglobulina purificada. Líquido en PBS pH 7,2 con 50 % de glicerol y acida sódica al 0,09%.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 6 meses a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción. No conservar por debajo de -20°C
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Nota de análisis
Control
Tejido cerebral de ratón, tejido cerebral de rata
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Ribbon synapse plasticity in the cochleae of Guinea pigs after noise-induced silent damage.
Shi, L; Liu, L; He, T; Guo, X; Yu, Z; Yin, S; Wang, J
Testing null
Telencephalic neurons monosynaptically link brainstem and forebrain premotor networks necessary for song.
Roberts, TF; Klein, ME; Kubke, MF; Wild, JM; Mooney, R
The Journal of Neuroscience null
Junyu Xu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(46), 15415-15424 (2014-11-14)
In the CNS, synapse formation and maturation play crucial roles in the construction and consolidation of neuronal circuits. Neurexin and neuroligin localize on the opposite sides of synaptic membrane and interact with each other to promote the assembly and specialization
Ping He et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(1), 334-345 (2011-10-11)
The distribution of postsynaptic glutamate receptors has been shown to be regulated by proimmunocytokine tumor necrosis factor α (TNF-α) signaling. The role of TNF-α receptor subtypes in mediating glutamate receptor expression, trafficking, and function still remains unclear. Here, we report
Jenhao H Ting et al.
Journal of neurochemistry, 129(5), 850-863 (2014-01-28)
Aberrant expression and activation of the cell cycle protein E2F1 in neurons has been implicated in many neurodegenerative diseases. As a transcription factor regulating G1 to S phase progression in proliferative cells, E2F1 is often up-regulated and activated in models