Saltar a
FP2
mPAGE® Freezer Pack
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
Sinónimos:
ice pack
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
mPAGE® Freezer Pack for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS).
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MWTSMLID1BLSP5
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 5 packs
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
Visite la Librería de documentos
Artículos
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Renueve su flujo de trabajo de moldeado de geles con geles SDS-PAGE listos para usar en solo 3 minutos con el sistema de moldeado mPAGE® Lux. Descubra métodos de moldeado de geles más sencillos y seguros.