Saltar a
BLSP5
Esponja macroporosa mPAGE®, 5 env.
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
mPAGE® Macroporous Sponge, 5pk
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105305
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
La esponja macroporosa mPAGE®, 5 env, es una pieza de repuesto del sistema de transferencia húmeda mPAGE® Mini (MWTS).
El sistema de transferencia húmeda mPAGE® Mini (MWTS) admite dos casetes portageles para la transferencia electroforética de proteínas de minigeles a membranas de transferencia de PVDF o nitrocelulosa utilizando el tampón de transferencia mPAGE® o un tampón de transferencia compatible.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MWTMMWTCMWTS
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Toronto, ON
    • Reviews 4
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good quality, well made.
    Cheap, effective, easy to clean. They seem to keep their shape somewhat after washing, even if bent out of shape while transferring.
    Helpful?