Saltar a
AP124C
Anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón conjugado con Cy3
Chemicon®, from goat
Sinónimos:
Anticuerpo IgG de cabra
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
91
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
goat
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Este anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón, conjugado con Cy3, está validado para utilizar en IF para la detección de IgG de ratón.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AP181AQ127AP180B
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
goat
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
donkey
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
The roles of fission yeast ase1 in mitotic cell division, meiotic nuclear oscillation, and cytokinesis checkpoint signaling.
Yamashita, A; Sato, M; Fujita, A; Yamamoto, M; Toda, T
Molecular Biology of the Cell null
Junping Yao et al.
Neural regeneration research, 7(16), 1228-1233 (2012-06-05)
Channelrhodopsin-2 ectopically expressed in the retina can recover the response to blue light in genetically blind mice and rats, but is unable to restore visual function due to optic nerve or optic tract lesions. Long Evans rats at postnatal day
Mari Mito et al.
Scientific reports, 8(1), 1143-1143 (2018-01-20)
The nervous system of higher eukaryotes is composed of numerous types of neurons and glia that together orchestrate complex neuronal responses. However, this complex pool of cells typically poses analytical challenges in investigating gene expression profiles and their epigenetic basis
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
AP124C08436037125621