Documentos clave
AQ127
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón, Fc
Chemicon®, from goat
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y se estima que el número de especificidades en un individuo en un momento determinado es de 1011 variantes.
Especificidad
Según la inmunoelectroforesis, el anticuerpo reacciona con las cadenas pesadas de la IgG de ratón, pero no con las cadenas ligeras de la mayoría de las imnunoglobulinas de ratón. No se detectaron anticuerpos contra la IgM de ratón, ni contra inmunoglobulinas del suero, pero los anticuerpos pueden experimentar reacción cruzada con inmunoglobulinas de otras especies.
Inmunógeno
Fragmento Fc de IgG de ratón purificada
Aplicación
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de cabra anti-Fc de Ia gG de ratón detecta la concentración de IgG de ratón; se ha publicado y se ha validado para utilizar en ELISA, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Forma física
Anticuerpo F(ab′)2 purificado por afinidad en tampón líquido de fosfato sódico al 0,01 %, NaCl 0,25 M, pH 7,6 sin conservantes.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a +2-8°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de seis meses, condiciones estériles. No congelar y descongelar.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Sadia Samer et al.
JCI insight, 7(21) (2022-09-21)
TGF-β plays a critical role in maintaining immune cells in a resting state by inhibiting cell activation and proliferation. Resting HIV-1 target cells represent the main cellular reservoir after long-term antiretroviral therapy (ART). We hypothesized that releasing cells from TGF-β-driven
Helena de Puig et al.
Bioconjugate chemistry, 28(1), 230-238 (2017-01-18)
We investigated the effect of the protein corona on the function of nanoparticle (NP) antibody (Ab) conjugates in dipstick sandwich immunoassays. Ab specific for Zika virus nonstructural protein 1 (NS1) were conjugated to gold NPs, and another anti-NS1 Ab was
Helena de Puig et al.
Nano today, 47, 101669-101669 (2022-11-10)
Global public health infrastructure is unprepared for emerging pathogen epidemics, in part because diagnostic tests are not developed in advance. The recent Zika, Ebola, and SARS-CoV-2 virus epidemics are cases in point. We demonstrate here that multicolored gold nanoparticles, when
David E Wright et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 1031756-1031756 (2022-10-29)
Over-expression of genetically encoded thioredoxin reductase 1 (TrxR1) TrxR1 can be toxic to cells due to the formation of a truncated version of the enzyme. We developed a new mammalian cell-based model to investigate TrxR1 activity. Fusion of the HIV-derived
Tarana Siddika et al.
Cells, 11(23) (2022-12-12)
Protein kinase B (AKT1) is a serine/threonine kinase and central transducer of cell survival pathways. Typical approaches to study AKT1 biology in cells rely on growth factor or insulin stimulation that activates AKT1 via phosphorylation at two key regulatory sites