Saltar a
A201-M
NovaSeptum® Port Plug, General application
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
silicone (medical grade, platinum cured)
Quality Segment
needle size
1.0 mm
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A202-ME202ET12/2-3D0
material
silicone (medical grade, platinum cured)
material
silicone (medical grade, platinum cured)
material
polyester body, silicone septum (platinum-cured)
material
303 stainless steel nut (locking nut and tool), polysulfone ring(s) (safety ring )
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
SP2
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
needle size
1.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size