Saltar a
E202
Enchufe puerto NovaSeptum®GO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
material
polyester body, silicone septum (platinum-cured)
agency
meets ISO 146441
146441, meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable
parameter
0-134 °C temp. range (32-273 °F), 6 bar max. pressure (87 psi)
application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
storage temp.
room temp
General description
Configuración del dispositivo: Accesorio de muestreo estéril
El enchufe puerto NovaSeptum® GO está diseñado para encajar en cualquier puerto no utilizado en un cargador que no necesite estar completamente cargado con unidades de muestreo NovaSeptum® GO.
Application
Ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, y aplicaciones de fermentación
Packaging
E202 (100 unidades por caja)
Preparation Note
Los soportes para muestreo NovaSeptum® GO están diseñados para utilizarse con agujas de 2 mm de diámetro que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones. Para mejorar la protección, cada soporte se puede utilizar con la etiqueta de seguridad NovaSeptum® GO (ENSTAG) para evitar el accionamiento accidental. En cada caja se incluye un certificado de calidad.
Other Notes
  • Tabique de goma: silicona curada con platino
  • Cuerpo: poliéster
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E9SU711E9SU871E5SU711
material
polyester body, silicone septum (platinum-cured)
material
316 stainless steel cannula, PureFlex polyethylene bag (fluid contact layer), TPE tubing, polyester body, silicone septum (platinum-cured)
material
316 stainless steel cannula, PETG bottle (fluid contact layer), TPE tubing, polyester body, silicone septum (platinum-cured)
material
316 stainless steel cannula (ASTM®), PureFlex polyethylene bag, TPE tubing, polyester body (platinum-cured), silicone septum (platinum-cured)
product line
NovaSeptum® GO
product line
NovaSeptum® GO
product line
NovaSeptum® GO
product line
NovaSeptum® GO
application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
parameter
0-134 °C temp. range (32-273 °F), 6 bar max. pressure (87 psi)
parameter
-20-50 °C temp. range (-4-122 °F) (for 1000 mL), -80-50 °C temp. range (-112-122 °F) (for 50 mL to 250 mL), 0.30 bar max. pressure (4.35 psi) at ±25 °C (for 1000 mL), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) at ±25 °C (for up to 250 mL)
parameter
-80-50 °C temp. range (-112-122 °F), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
parameter
-80-50 °C temp. range (-112-122 °F), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (for 1000 mL), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (up to 250 mL)
agency
meets ISO 146441
146441, meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
agency
according to ISO 11137 (sterilization), meets ISO 146441
146441, meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
agency
according to ISO 11137 (sterilization), meets ISO 146441
146441, meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
agency
according to ISO 11137 (sterilization), according to ISO 146441, meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).
Ver todo el contenido relacionado