Saltar a
8.20243
Di-tert-butyl disulfide
for synthesis
Sinónimos:
Di-tert-butyl disulfide, tert-Butyl disulfide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18S2
Número CAS:
Peso molecular:
178.36
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
203-734-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
2 hPa ( 38 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
refractive index
n/D 1.489-1.491 (N20/D)
mp
-5 °C
transition temp
flash point 67 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Refractive index (N20/D) : 1.489 – 1.491
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.20242419362124311
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n/D 1.489-1.491 (N20/D)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl disulfide
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
820243025004022536454832