Merck
124311
Sigma-Aldrich
sec-Butyl sulfide
98%
Sinónimos:
Di-sec-butyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
[C2H5CH(CH3)]2S
Número de CAS:
Peso molecular:
146.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
densidad
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CCC(C)SC(C)CC
InChI
1S/C8H18S/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
IEBAOPMEYUWQPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
sec-Butyl sulfide was used in the determination of dialkyl sulfides using novel micropacked column prepared from the slurry of bis[1,2-bis(4-n-undecyloxyphenyl)ethane-1,2-dithiolene]nickel(II) coated on chromosorb W by micropacked gas chromatography[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chiann-Tyng Chou et al.
Journal of chromatography. A, 1043(2), 255-263 (2004-08-28)
The preparation and mesomorphic properties of a substituted bis(dithiolene)nickel complex derived from 4, 4'-dimethoxybenzil are reported. The phase transition temperatures were based on data obtained by polarized light microscopy and differential scanning calorimetry. The mesogenic phase existed over the temperature