Saltar a
264151
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Sinónimos:
Caspase-3 Substrate VII, Fluorogenic, Ac-DEVD-AFC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H34F3N5O13
Peso molecular:
729.61
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~400 nm, λem ~505 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogenic caspase-3 substrate (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm). Also acts as a substrate for granzyme B-processed ICE-LAP3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Also acts as a substrate for granzyme B-processed caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Biochem/physiol Actions
Reversible: no
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Preparation Note
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Keramaris, E., et al. 2000. Mol. Cell Neurosci. 15, 368.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
235425218739264150
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mM
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
264151-1MG04055977198423
264151-5MG04055977198430