Documentos clave
235425
Sigma-Aldrich
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Sinónimos:
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic, Ac-DEVD-AMC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H37N5O13
Número de CAS:
Peso molecular:
675.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mM
fluorescencia
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)Nc1cc2[o][c](cc(c2cc1)C)=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
Clave InChI
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
Descripción general
Fluorogenic CPP32/Apopain substrate. Cleavage of this substrate by CPP32/Apopain shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Cleavage can be monitored by excitation at 380 nm and emission at 460 nm.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Cleavage of this substrate by caspase-3 shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Also a substrate for caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Km = 9.7 ± 1.0 µM for cleavage of this substrate by caspase-3
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AMC
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Hermission, M., et al. 2000. Oncogene 19, 2338.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable