Saltar a
1.12352
Tantalum(V) chloride
99+
Sinónimos:
Tantalum(V) chloride, Tantalum pentachloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl5Ta
Número CAS:
Peso molecular:
358.21
EC Index Number:
231-755-6
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
potency
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
216-217 °C
density
3.68 g/cm3 at 25 °C
bulk density
2400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Analysis Note
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (gravimetrically): ≥ 99.8 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
2186348.078378.22340
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
216-217 °C
mp
-
mp
3-4 °C
mp
148 °C
density
3.68 g/cm3 at 25 °C
density
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
potency
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tantalum(V) chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
112352100004027269008864
112352010004022536142050
112352040004022536142067