Documentos clave
8.22340
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentachloride
for synthesis
Sinónimos:
Phosphorus pentachloride, Phosphorus(V) chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl5P
Número de CAS:
Peso molecular:
208.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352307
Número índice de la CE:
233-060-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.016 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (argenometric)
Formulario
crystalline solid
potencia
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (5 g/L in H2O, acidic)
mp
148 °C
densidad
2.1 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[P](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Clave InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Phosphorylation of Glycoluryl Derivatives: New organoelement phosphorus derivatives synthesized using glycoluril and phosphorus pentachloride under controlled conditions (Salkeeva et al., 2021).
  • Alcohol Amination and Cyclization: Catalyzed alcohol amination of diethanolamine by a Ru-PNP Pincer complex using phosphorus pentachloride to produce piperazine, demonstrating high conversion rates (van der Loo et al.).
  • Chemical Weapons Convention Relevance: Rapid GC-MS screening of chlorides relevant to the Chemical Weapons Convention, including phosphorus pentachloride, for monitoring prohibited chemical activities (Kuitunen et al., 2020).
  • Silicon Nanocrystal Functionalization: Phosphorus pentachloride used for the functionalization of silicon nanocrystals, enhancing their utility in advanced materials applications (Islam et al., 2017).
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1