Saltar a
1.06597
Metaperyodato de sodio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Metaperyodato de sodio, Peryodato de sodio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
INaO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-197-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis
form
crystals
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
270 °C (decomposes)
density
3.87 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2900 kg/m3
anion traces
other halogens (as Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Mn: ≤0.0001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Uso de un microscopio térmico en la determinación integrada de catecolaminas en un microchip: el metaperyodato de sodio se utilizó en este estudio para la determinación de catecolaminas usando un microchip, demostrando su aplicación en técnicas analíticas avanzadas (Sorouraddin et al., 2001).
  • Tinción ultraestructural con metaperyodato de sodio y borohidruro de sodio: Se emplea metaperyodato de sodio para la tinción ultraestructural, mejorando las técnicas de visualización en histoquímica (Lobo et al., 2002).
  • Superficies funcionalizadas con dextrano mediante aminación reductora: morfología, humectación y adhesión: se utilizó metaperyodato de sodio para funcionalizar las superficies de dextrano, mejorando las propiedades de los biomateriales para diversas aplicaciones (Miksa et al., 2006).
  • Ensayo de o-quinonas de estrógeno lábiles, potentes especies moleculares cancerígenas, cromatografía de líquidos de alto rendimiento-espectrometría de masas en tándem e ionización por electropulverización con derivatización de fenazina: se utilizó metaperyodato de sodio en el ensayo de o-quinonas de estrógeno lábiles, lo que hizo avanzar las técnicas de química analítica para la detección de compuestos cancerígenos (Yamashita et al., 2010).
  • Inmovilización en un solo paso de anticuerpos para el inmunosensor de α-1-fetoproteína basado en un compuesto de dialdehído de celulosa/líquido iónico: el metaperyodato de sodio fue clave en la inmovilización en un solo paso de los anticuerpos en un compuesto de dialdehído de celulosa/líquido iónico, lo que hizo avanzar la tecnología de inmunosensores para detectar la α-1-fetoproteína (Shen et al., 2015).
Analysis Note
Valoración (yodométrica): ≥ 99,0 %
Valoración (como sustancia seca): 99,8 - 100,3 %
Identidad: pasa la prueba
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
otros halógenos (como Cl): ≤ 0,01 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,0001 %
Conforme a la ACS
Other Notes
Sustituye a: SX0695-5; SX0695-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
718593114481.06596
form
crystals
form
crystals
form
crystalline powder
form
-
assay
≥99.0% (iodometric), 99.8-100.3% dry basis
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.8%, 99.8-100.3% dry basis (ACS specification)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
3.87 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaperyodato de sodio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
106597025004022536079844
106597100004022536079851
106597005004022536079837