311448
Sodium periodate
ACS reagent, ≥99.8%
Sinónimos:
Sodium (meta)periodate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.8%
99.8-100.3% dry basis (ACS specification)
Formulario
crystalline powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.02% other halogens (as Cl)
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
trazas de catión
Mn: ≤3 ppm
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- In the selective oxidation of sulfides to sulfoxides.
- For the oxidative cleavage of a variety of 1,2-diols to generate aldehydes or ketones.
- In the oxidation of diaryl, dialkyl, and aryl alkyl selenides to the respective selenoxides.
- In the selective alkene epoxidation and alkane hydroxylation reactions.
- In the selective oxidation of activated cellulose to obtain dialdehyde cellulose (DAC) by cleavage of the bond between C2 – C3 in the glucose unit.
- It can also be used as an iodinating agent for the iodination of arenes and halo compounds.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?