Saltar a
106331
Albúmina human
recombinant human albumin, EMPROVE® EXPERT
Sinónimos:
rHSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
sterility
sterile (low bioburden)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
mol wt
monomer ~67 kDa
parameter
2-8 °C temp. range
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
recombinant human albumin, expressed in Pichia pastoris
Application
Esta variante recombinante se recomienda para investigación en absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) farmacológica; cultivo celular; investigación de administración de medicamentos; y crioconservación de las células.
media manufacturing supplement
Biochem/physiol Actions
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
Features and Benefits
safe and suitable NAO recombinant supplement
Packaging
  • 1063310020: 20 ml (10%, w/v)
  • 1063310050: 50 ml (10%, w/v)
Shipped in blue ice packs.
Other Notes
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Product is manufactured in a facility adhering to Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
do not freeze
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6608A7223A7736
form
liquid
form
aqueous solution
form
solution
form
lyophilized powder
sterility
sterile (low bioburden)
sterility
-
sterility
-
sterility
-
mol wt
monomer ~67 kDa
mol wt
monomer ~67 kDa
mol wt
monomer ~67 kDa
mol wt
monomer ~67 kDa
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
106331002004054839606809
106331005004054839608247