Saltar a
A7736
Albúmina human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
rHSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 212,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
EC Number:
274-272-6
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer ~67 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Construct with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin confirmed x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by eliminating the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Also blocked at Cys34 to improve stability, monomer content and homogeneity.
Application
Esta variante recombinante se recomienda para investigación en absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) farmacológica; cultivo celular; investigación de administración de medicamentos; y crioconservación de las células.
Biochem/physiol Actions
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
Other Notes
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Legal Information
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9731A9511A9080
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albúmina human
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hi there, I am looking at the product A7736 recombinant human albumin and I see it is "Albagen™ synonym" according to the description. I know that Albagen has a single deletion N-terminus. So it is not 100% HSA. what about A7736?
    1 answer
    1. This product is constructed with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin is confirmed by x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by removing the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Additionally, the product is blocked at Cys34 to improve stability, monomer content, and homogeneity.