Saltar a
1.02424
Chloramine T trihydrate
extra pure
Sinónimos:
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
281.69
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
204-854-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98.0-103.0% (iodometric)
form
solid
potency
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤2% Matter insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
bulk density
540‑680 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol: ≤ 2 %
ortho compounds: passes test
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufactoring process
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.18705232701.02426
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
assay
98.0-103.0% (iodometric)
assay
-
assay
≥98.0% (RT)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
150 g/L
solubility
150 g/L
solubility
-
solubility
150 g/L
impurities
≤2% Matter insoluble in ethanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramine T trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
102424500004022536033204
102424905004022536033211
102424100004022536033198