Merck
23270
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
purum p.a., for the detection of halogens and bromate, ≥98.0% (RT)
Sinónimos:
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 79,60
250 G
US$ 96,30
1 KG
US$ 159,00
US$ 79,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 79,60
250 G
US$ 96,30
1 KG
US$ 159,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
281.69
Beilstein:
3924168
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 79,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
purum p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (RT)
calidad
for the detection of halogens and bromate
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Clave InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Enhancement of Photocatalytic and Antimicrobial Potential: Research into nanocomposites loaded with Chloramine T trihydrate has shown enhanced photocatalytic and antimicrobial properties, suggesting applications in material sciences and environmental engineering (Elkodous et al., 2020).
Otras notas
Review[1][2]; Oxidizing agent for the preparation of 131I-labeled material with high specific radioactivity[3]; Reagent for the selective oxidation of methionine[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
377.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
192 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Crystal and molecular structure of chloramine-T trihydrate. Absence of a sodium-nitrogen interaction in the oxidant. N-chloro-N-sodiotoluene-p-sulfonamide.
Olmstead MM and Power PP.
Inorganic Chemistry, 25(22), 4057-4058 (1986)
THE PREPARATION OF I-131-LABELLED HUMAN GROWTH HORMONE OF HIGH SPECIFIC RADIOACTIVITY.
F C GREENWOOD et al.
The Biochemical journal, 89, 114-123 (1963-10-01)
D.H. Bremner
Synthetic Reagents, 6, 9-9 (1985)
The estimation of microgram amounts of methionine by reaction with chloramine-T.
G E Trout
Analytical biochemistry, 93(2), 419-422 (1979-03-01)
Chloramine T and related N-halogeno-N-metallo reagents.
Campbell MM and Johnson G.
Chemical Reviews, 78(1), 65-87 (1978)