Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
application(s)
pharma/biopharma processes
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
La endonucleasa Benzonase® es la solución inteligente para la eliminación del ADN en la producción de vacunas y vectores víricos y ha demostrado su valor durante más de 30 años, al equilibrar la eficiencia y el cumplimiento normativo mediante fiabilidad y gran calidad debido a su fabricación según las buenas prácticas de fabricación (GMP ICH Q7). Nuestros extensos paquetes de documentación de los expedientes Emprove® y la disponibilidad de la documentación química de tipo II de los fármacos según la FDA, le ayudan en la presentación de su proceso de fabricación de vacunas ante las autoridades.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Aspecto (color): incoloro
Actividad (ADN; pH 8,0; 30 min; 37 °C): ≥ 250 U/µl
Actividad específica (calculada como proteína): ≥ 1,1 E + 06 U/mg
Identidad (electroforesis): pasa la prueba
Pureza (calculada como proteína): ≥ 99,0 %
Proteasas: no detectables
Recuento de colonias (bacterias aerobias): <10 UFC en 100 000 U
Recuento de colonias de (levaduras y hongos): <10 UFC en 100 000 U
Endotoxinas (prueba LAL): <0,25 UE en 1000 U
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay >99% (SDS-PAGE) | assay >99% (SDS-PAGE) |
| pH 8.0 (25 °C in H2O) | pH 8 (25 °C in H2O) | pH - | pH - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens |
| concentration ≥250 units/μL | concentration ≥250 units/μL | concentration 25-29 units/μL | concentration ≥250 units/μL |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Artículos
En esta página se describen consideraciones clave para la lisis celular y cómo se puede utilizar la combinación de una concentración salina elevada y una endonucleasa tolerante a la sal para aumentar la concentración del vector y la infectividad durante la fabricación de vectores AAV.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1016970010 | 04022536654966 |
| 1016970001 | 04022536023717 |