71206
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 99%, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
Sinónimos:
Endonucleasas from Serratia marcescens
About This Item
Productos recomendados
product name
Benzonase® Nucleasa HC, Pureza > 99%, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
≥250 units/μL
impurities
<0.25 EU/kU Total endotoxin
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
La enzima consta de dos subunidades de 30 kDa cada una. Es funcional a un pH comprendido entre 6 y 10, y entre 0 y 42°C; además requiere Mg2+ 1-2mM para activación. La enzima es también activa en presencia de detergentes iónicos y no iónicos, agentes reductores, PMSF (1mM), EDTA (1 mM) y urea (su actividad relativa depende de condiciones específicas). Su actividad es inhibida por cationes monovalentes >150 mM, fosfato >100 mM, sulfato de amonio >100 mM o HCl de guanidina >100 mM.
La nucleasa Benzonase está disponible en calidades ultrapura (>99 % mediante SDS-PAGE) y pura (>90 %) a una concentración estándar de 25 - 29 U/µl y a una concentración elevada (HC) de 250 U/µl. Ambas preparaciones están exentas de proteasas detectables y tienen una actividad específica > 1 × 106 U/mg de proteínas. El grado de pureza >99 % se ha probado para endotoxinas y contiene<0.25 EU/1000 units. The product is suppliedas a 0.2 µm filtered solution in 50% glycerol.Store at -20°C.
Total endotoxin:<0.25 EU/1,000 units.Purity: >99% mediante SDS-PAGE.
Application
Biochem/physiol Actions
Warning
Unit Definition
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Artículos
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.